Learn More
4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15412768
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole is the building block or monomer for the synthesis of light-emitting diodes and conducting polymers for organic electronics. It is used as an intermediate for the synthesis of poly[N-9'-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4',7'-di-2-thienyl-2',1',3'-benzothiadiazole)] (PCDTBT) and poly[2,1,3-benzothiadiazole-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole est utilisé comme bloc de construction ou monomère pour la synthèse de diodes électroluminescentes et la réalisation de polymères pour l’électronique organique. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse du poly[N-9′-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4′,7′-di-2-thiényl-2′,1′,3′-benzothiadiazole)] (PCDTBT) et du poly[2,1,3-benzothiadiazole-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b′]dithiophène-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15155-41-6
Formule moléculaire C6H2Br2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 293.96
Numéro MDL MFCD00658844
Clé InChI FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,7-dibromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothidiazole, 4,7-dibromobenzo c-1,2,5-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo, acmc-1bu18, ksc490o9b, 4,7-dibromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromobenzo 2,1,3 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
CID PubChem 626361
Nom IUPAC 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
SMILES BrC1=CC=C(Br)C2=NSN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Point de fusion 186°C to 190°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in toluene.
Poids de la formule 293.97
Pourcentage de pureté 97%