Learn More
4,6-O-isopropylidène-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
41.90€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS | 51450-36-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H14O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.207 |
Numéro MDL | MFCD22988998 |
Clé InChI | GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N |
Synonyme | 4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4-o,6-o-isopropylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,2-didehydro-1,2-dideoxy-4-o,6-o-isopropylidene-beta-d-glucopyranose, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol |
CID PubChem | 11052343 |
Nom IUPAC | (4aR,8R,8aS)-2,2-diméthyl-4,4a,8,8a-tétrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-8-ol |
SMILES | CC1(OCC2C(O1)C(C=CO2)O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15476698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60221.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15466698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60221.03 |
1 g |
163.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4,6-O-Isopropylidene-D-glucal is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4,6-O-isopropylidène-D-glucal est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Identifiants chimiques
51450-36-3 | |
186.207 | |
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N | |
11052343 | |
CC1(OCC2C(O1)C(C=CO2)O)C |
C9H14O4 | |
MFCD22988998 | |
4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4-o,6-o-isopropylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,2-didehydro-1,2-dideoxy-4-o,6-o-isopropylidene-beta-d-glucopyranose, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol | |
(4aR,8R,8aS)-2,2-diméthyl-4,4a,8,8a-tétrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-8-ol |
Spécification
4,6-O-Isopropylidene-D-glucal | |
C9H14O4 | |
4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4-o,6-o-isopropylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,2-didehydro-1,2-dideoxy-4-o,6-o-isopropylidene-beta-d-glucopyranose, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol | |
CC1(OCC2C(O1)C(C=CO2)O)C | |
186.207 | |
186.21 |
51450-36-3 | |
MFCD22988998 | |
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N | |
(4aR,8R,8aS)-2,2-diméthyl-4,4a,8,8a-tétrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-8-ol | |
11052343 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only