Learn More
4,6-O-isopropylidène-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15476698
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
4,6-O-Isopropylidene-D-glucal is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,6-O-isopropylidène-D-glucal est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51450-36-3
Formule moléculaire C9H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 186.207
Numéro MDL MFCD22988998
Clé InChI GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
Synonyme 4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4-o,6-o-isopropylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,2-didehydro-1,2-dideoxy-4-o,6-o-isopropylidene-beta-d-glucopyranose, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
CID PubChem 11052343
Nom IUPAC (4aR,8R,8aS)-2,2-diméthyl-4,4a,8,8a-tétrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-8-ol
SMILES CC1(OCC2C(O1)C(C=CO2)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
Quantité 250 mg
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%