Learn More
4,6-difluoroindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
34.20€ - 439.00€
Identifiants chimiques
CAS 199526-97-1
Formule moléculaire C8H5F2N
Poids moléculaire (g/mol) 153.132
Numéro MDL MFCD01075213
Clé InChI MHICCULQVCEWFH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2778736
Nom IUPAC 4,6-difluoro-1H-indole
SMILES C1=CNC2=CC(=CC(=C21)F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15410818
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54536.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15490808
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54536.03
1 g
113.00€
1g
15400818
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54536.06
5 g
439.00€
5g
Description
Description
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Peu soluble (0,062 g/l) (25°C), Calc.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
Spécification
Identifiants chimiques
199526-97-1
153.132
MHICCULQVCEWFH-UHFFFAOYSA-N
4,6-difluoro-1H-indole
C8H5F2N
MFCD01075213
2778736
C1=CNC2=CC(=CC(=C21)F)F
Spécification
4,6-Difluoroindole
C8H5F2N
Air sensitive
Sparingly Soluble (0.062g/L) (25°C),Calc.
C1=CNC2=CC(=CC(=C21)F)F
153.132
153.13
199526-97-1
MFCD01075213
4,6-difluoroindole, 1h-indole, 4,6-difluoro, 4,6-difluoro-indole, pubchem7179, acmc-209f4a, 1h-indole,4,6-difluoro, 1h-indole,4,6-difluoro-9ci, 4,6-difluoroindole 153.13, 4,6-difluoro-1h-indole; 1h-indole,4,6-difluoro-9ci
MHICCULQVCEWFH-UHFFFAOYSA-N
4,6-difluoro-1H-indole
2778736
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado