Learn More
4,6-difluoroindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15410818
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Peu soluble (0,062 g/l) (25°C), Calc.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 199526-97-1
Formule moléculaire C8H5F2N
Poids moléculaire (g/mol) 153.132
Numéro MDL MFCD01075213
Clé InChI MHICCULQVCEWFH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2778736
Nom IUPAC 4,6-difluoro-1H-indole
SMILES C1=CNC2=CC(=CC(=C21)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Difluoroindole
Quantité 250 mg
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 4,6-difluoroindole, 1h-indole, 4,6-difluoro, 4,6-difluoro-indole, pubchem7179, acmc-209f4a, 1h-indole,4,6-difluoro, 1h-indole,4,6-difluoro-9ci, 4,6-difluoroindole 153.13, 4,6-difluoro-1h-indole; 1h-indole,4,6-difluoro-9ci
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (0.062g/L) (25°C),Calc.
Poids de la formule 153.13
Pourcentage de pureté 97%