Learn More
Acide 4,5-Diméthyle-2-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™
51.70€ - 199.00€
Identifiants chimiques
CAS 89639-83-8
Formule moléculaire C7H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.138
Numéro MDL MFCD00085031
Clé InChI BNVXYXRSJIWWDX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2774924
Nom IUPAC Acide 4,5-diméthylfurane-2-carboxylique
SMILES CC1=C(OC(=C1)C(=O)O)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10304612
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
BTB08890CB
250 mg Flacon en verre ambré
51.70€
250mg
10314612
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
BTB08890DA
1 g Flacon en verre ambré
66.00€
1g
10326834
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
BTB08890DE
5 g Flacon en verre ambré
199.00€
5g
Identifiants chimiques
89639-83-8
140.138
BNVXYXRSJIWWDX-UHFFFAOYSA-N
Acide 4,5-diméthylfurane-2-carboxylique
C7H8O3
MFCD00085031
2774924
CC1=C(OC(=C1)C(=O)O)C
Spécification
4, 5-Dimethyl-2-furoic acid
96.5
97%
MFCD00085031
BNVXYXRSJIWWDX-UHFFFAOYSA-N
Acide 4,5-diméthylfurane-2-carboxylique
2774924
97%
89639-83-8
100.0
C7H8O3
4,5-dimethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,4,5-dimethyl, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl, 3-methylbenzofurane, acmc-20lon1, 4,5-dimethylfurancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-furan-2-carboxylic acid
CC1=C(OC(=C1)C(=O)O)C
140.138
140.14
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement