Learn More
Acide 4,5-Diméthyle-2-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10314612
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 89639-83-8
Formule moléculaire C7H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.138
Numéro MDL MFCD00085031
Clé InChI BNVXYXRSJIWWDX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2774924
Nom IUPAC Acide 4,5-diméthylfurane-2-carboxylique
SMILES CC1=C(OC(=C1)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 5-Dimethyl-2-furoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4,5-dimethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,4,5-dimethyl, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl, 3-methylbenzofurane, acmc-20lon1, 4,5-dimethylfurancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-furan-2-carboxylic acid
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%