Learn More
4,5-dichloroimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.64€ - 173.87€
Identifiants chimiques
CAS | 15965-30-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H2Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.96 |
Numéro MDL | MFCD00005195 |
Clé InChI | QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4,5-dichloroimidazole, 1h-imidazole, 4,5-dichloro, 4,5-dichlorimidazole, pubchem12880, acmc-1bqkp, 3,4-dichloro-2h-pyrazole, ksc530c6j, 1h-imidazole,4,5-dichloro, qajjxhrqplatmk-uhfffaoysa |
CID PubChem | 140018 |
Nom IUPAC | 4,5-dichloro-1H-imidazole |
SMILES | ClC1=C(Cl)N=CN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362436
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06262.06 |
5 g |
48.64€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372436
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06262.14 |
25 g |
173.87€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4,5-Dichloroimidazole has been used in the synthesis of: phosphinite complexes, 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichloroimidazolium iodide, precursor required for the preparation of silver-carbene complex-loaded into L-tyrosine polyphosphate nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4,5-dichloroimidazole a été utilisé dans la synthèse de complexes de phosphinite, l’iodure de 1-hexyl-3-méthyl-4,5-dichloroimidazolium, précurseur nécessaire à la préparation du complexe argent-carbène chargé en nanoparticules de polyphosphate L-tyrosine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les acides forts.
Identifiants chimiques
15965-30-7 | |
136.96 | |
QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N | |
140018 | |
ClC1=C(Cl)N=CN1 |
C3H2Cl2N2 | |
MFCD00005195 | |
4,5-dichloroimidazole, 1h-imidazole, 4,5-dichloro, 4,5-dichlorimidazole, pubchem12880, acmc-1bqkp, 3,4-dichloro-2h-pyrazole, ksc530c6j, 1h-imidazole,4,5-dichloro, qajjxhrqplatmk-uhfffaoysa | |
4,5-dichloro-1H-imidazole |
Spécification
4,5-Dichloroimidazole | |
179°C to 182°C | |
MFCD00005195 | |
4,5-dichloroimidazole, 1h-imidazole, 4,5-dichloro, 4,5-dichlorimidazole, pubchem12880, acmc-1bqkp, 3,4-dichloro-2h-pyrazole, ksc530c6j, 1h-imidazole,4,5-dichloro, qajjxhrqplatmk-uhfffaoysa | |
QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N | |
4,5-dichloro-1H-imidazole | |
140018 | |
98% |
15965-30-7 | |
C3H2Cl2N2 | |
606155 | |
Insoluble in water. | |
ClC1=C(Cl)N=CN1 | |
136.96 | |
136.97 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only