Learn More
4,5-dichloroimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
4,5-Dichloroimidazole has been used in the synthesis of: phosphinite complexes, 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichloroimidazolium iodide, precursor required for the preparation of silver-carbene complex-loaded into L-tyrosine polyphosphate nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,5-dichloroimidazole a été utilisé dans la synthèse de complexes de phosphinite, l’iodure de 1-hexyl-3-méthyl-4,5-dichloroimidazolium, précurseur nécessaire à la préparation du complexe argent-carbène chargé en nanoparticules de polyphosphate L-tyrosine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les acides forts.
Le 4,5-dichloroimidazole a été utilisé dans la synthèse de complexes de phosphinite, l’iodure de 1-hexyl-3-méthyl-4,5-dichloroimidazolium, précurseur nécessaire à la préparation du complexe argent-carbène chargé en nanoparticules de polyphosphate L-tyrosine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les acides forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4,5-Dichloroimidazole |
Point de fusion | 179°C to 182°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 606155 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 136.97 |
Pourcentage de pureté | 98% |