Learn More
4-(4-méthylpipérazino)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
23.15€ - 480.00€
Identifiants chimiques
CAS | 86620-62-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H16N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 220.272 |
Numéro MDL | MFCD02682063 |
Clé InChI | UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p |
CID PubChem | 736532 |
Nom IUPAC | Acide4-(4-méthylpipérazine-1-yl)benzoïque |
SMILES | CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10582812
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18701CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
23.15€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10079101
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18701DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
33.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10041524
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18701EB |
25 g | Flacon en verre ambré |
480.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
86620-62-4 | |
220.272 | |
UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N | |
736532 | |
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O |
C12H16N2O2 | |
MFCD02682063 | |
4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p | |
Acide4-(4-méthylpipérazine-1-yl)benzoïque |
Spécification
4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid | |
96.5 | |
97% | |
MFCD02682063 | |
UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N | |
Acide4-(4-méthylpipérazine-1-yl)benzoïque | |
736532 | |
97% |
86620-62-4 | |
100.0 | |
C12H16N2O2 | |
4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p | |
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O | |
220.272 | |
220.27 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque une irritation cutanée.Provoque une sévère irritation des yeux.Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Avertissement