Learn More
4-(4-méthylpipérazino)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10079101
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 86620-62-4
Formule moléculaire C12H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.272
Numéro MDL MFCD02682063
Clé InChI UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p
CID PubChem 736532
Nom IUPAC Acide4-(4-méthylpipérazine-1-yl)benzoïque
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 97%