Learn More
4,4-diméthylcyclohexan-1-ol, 95 %, Thermo Scientific™
73.05€ - 439.00€
Identifiants chimiques
CAS | 932-01-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16O |
Poids moléculaire (g/mol) | 128.22 |
Numéro MDL | MFCD00101954 |
Clé InChI | VUQOIZPFYIVUKD-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 136735 |
Nom IUPAC | 4,4-dimethylcyclohexan-1-ol |
SMILES | CC1(C)CCC(O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10600245
|
Thermo Scientific Maybridge
BTBG00026DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
73.05€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10547473
|
Thermo Scientific Maybridge
BTBG00026EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
439.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
932-01-4 | |
128.22 | |
VUQOIZPFYIVUKD-UHFFFAOYSA-N | |
4,4-dimethylcyclohexan-1-ol |
C8H16O | |
MFCD00101954 | |
136735 | |
CC1(C)CCC(O)CC1 |
Spécification
4, 4-Dimethylcyclohexan-1-ol | |
94.5 | |
95% | |
MFCD00101954 | |
VUQOIZPFYIVUKD-UHFFFAOYSA-N | |
4,4-dimethylcyclohexan-1-ol | |
136735 | |
95% |
932-01-4 | |
100.0 | |
C8H16O | |
4,4-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexanol, cyclohexanol,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanol, 4,4-dimethyl cyclohexan-1-ol | |
CC1(C)CCC(O)CC1 | |
128.22 | |
128.21 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H Provoque une grave irritation oculaire.Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Avertissement