Learn More
4,4-diméthylcyclohexan-1-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10547473
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 932-01-4
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.22
Numéro MDL MFCD00101954
Clé InChI VUQOIZPFYIVUKD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 136735
Nom IUPAC 4,4-dimethylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1(C)CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4-Dimethylcyclohexan-1-ol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 4,4-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexanol, cyclohexanol,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanol, 4,4-dimethyl cyclohexan-1-ol
Poids de la formule 128.21
Pourcentage de pureté 95%