Learn More
4,4-diméthyl-2-cyclohexen-1-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
79.10€ - 262.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1073-13-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 124.18 |
Numéro MDL | MFCD00009695 |
Clé InChI | HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one |
CID PubChem | 136839 |
Nom IUPAC | 4,4-diméthylcyclohex-2-en-1-one |
SMILES | CC1(C)CCC(=O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10471501
|
Thermo Scientific Acros
319540050 |
5 g | Flacon en verre |
79.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697294
|
Thermo Scientific Acros
319540250 |
25 g | Flacon en verre |
262.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1073-13-8 | |
124.18 | |
HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N | |
136839 | |
CC1(C)CCC(=O)C=C1 |
C8H12O | |
MFCD00009695 | |
4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one | |
4,4-diméthylcyclohex-2-en-1-one |
Spécification
4, 4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one | |
96.0 | |
Marron | |
72.0°C to 73.5°C (20.0 mmHg) | |
Authentique | |
C8H12O | |
1.4710 to 1.4740 | |
0.94 | |
HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N | |
4,4-diméthylcyclohex-2-en-1-one | |
136839 | |
97% |
1073-13-8 | |
100.0 | |
0.9400g/mL | |
64°C | |
96% min. (GC) | |
(CH3)2C6H6(=O) | |
MFCD00009695 | |
4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one | |
CC1(C)CCC(=O)C=C1 | |
124.18 | |
124.18 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only