Learn More
4,4-diméthyl-2-cyclohexen-1-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10697294
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-13-8
Formule moléculaire C8H12O
Poids moléculaire (g/mol) 124.18
Numéro MDL MFCD00009695
Clé InChI HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
CID PubChem 136839
Nom IUPAC 4,4-diméthylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1(C)CCC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 72.0°C to 73.5°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 64°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H6(=O)
Indice de réfraction 1.4710 to 1.4740
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.94
Poids de la formule 124.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide