Learn More
4,4-diméthyl-1,3-cyclohexanedione 98 %, Acros Organics
47.80€ - 161.90€
Identifiants chimiques
CAS | 562-46-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.18 |
Numéro MDL | MFCD00075224 |
Clé InChI | PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 136360 |
Nom IUPAC | 4,4-dimethylcyclohexane-1,3-dione |
SMILES | CC1(C)CCC(=O)CC1=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
562-46-9 | |
140.18 | |
PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N | |
4,4-dimethylcyclohexane-1,3-dione |
C8H12O2 | |
MFCD00075224 | |
136360 | |
CC1(C)CCC(=O)CC1=O |
Spécification
4, 4-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione | |
97.5 | |
102°C to 105°C | |
130°C (7.0 mmHg) | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00075224 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents | |
CC1(C)CCC(=O)CC1=O | |
140.18 | |
140.18 | |
Aiguilles |
562-46-9 | |
100.0 | |
Blanc | |
Authentic | |
C8H12O2 | |
4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione, acmc-209lre, 4,4-dimethyl-1,3cyclohexanedione, 4,4dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 4,4-dimethy 1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione # | |
PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N | |
4,4-dimethylcyclohexane-1,3-dione | |
136360 | |
98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione