Learn More
4,4-diméthyl-1,3-cyclohexanedione 98 %, Acros Organics
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4, 4-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 102°C to 105°C |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 130°C (7.0 mmHg) |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 25 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione