Learn More
4-(4-Chlorophénoxy)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
84.20€ - 293.00€
Identifiants chimiques
CAS 97839-99-1
Formule moléculaire C11H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 211.69
Numéro MDL MFCD04113544
Clé InChI VOQMPZXAFLPTMM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5199889
Nom IUPAC 4-(4-chlorophénoxy) pipéridine
SMILES ClC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11499680
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50944.MD
250 mg
84.20€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11409690
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50944.03
1 g
293.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Identifiants chimiques
97839-99-1
211.69
VOQMPZXAFLPTMM-UHFFFAOYSA-N
4-(4-chlorophénoxy) pipéridine
C11H14ClNO
MFCD04113544
5199889
ClC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
Spécification
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine
C11H14ClNO
4-4-chlorophenoxy piperidine, 4-4-chloro-phenoxy-piperidine, piperidine, 4-4-chlorophenoxy, acmc-20amwb, 4-p-chlorophenoxy piperidine, 4-4-chlorophenyl oxy piperidine, 4-chloro-1-4-piperidyloxy benzene, piperidine,4-4-chlorophenoxy, piperidine, 4-4-chlorophenoxy-, hydrochloride
VOQMPZXAFLPTMM-UHFFFAOYSA-N
4-(4-chlorophénoxy) pipéridine
5199889
98%
97839-99-1
MFCD04113544
Slightly soluble in water.
ClC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
211.69
211.69
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante