Learn More
4-(4-Chlorophénoxy)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409690
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97839-99-1
Formule moléculaire C11H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 211.69
Numéro MDL MFCD04113544
Clé InChI VOQMPZXAFLPTMM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5199889
Nom IUPAC 4-(4-chlorophenoxy)piperidine
SMILES ClC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Quantité 1 g
Synonyme 4-4-chlorophenoxy piperidine, 4-4-chloro-phenoxy-piperidine, piperidine, 4-4-chlorophenoxy, acmc-20amwb, 4-p-chlorophenoxy piperidine, 4-4-chlorophenyl oxy piperidine, 4-chloro-1-4-piperidyloxy benzene, piperidine,4-4-chlorophenoxy, piperidine, 4-4-chlorophenoxy-, hydrochloride
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 211.69
Pourcentage de pureté 98%