Learn More
Acide 4-(4-bromophényl)butanoïque, 97 %, Thermo Scientific™
53.10€ - 311.00€
Identifiants chimiques
CAS 35656-89-4
Formule moléculaire C10H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 243.1
Numéro MDL MFCD00463170
Clé InChI AGIIMNQWNPUJPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-bromophenyl butanoic acid, 4-4-bromophenyl butyric acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-benzenebutanoic acid, pubchem16174, acmc-209iig, 4-bromobenzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,4-bromo, 4-4-bromo-phenyl-butyric acid
CID PubChem 252732
Nom IUPAC Acide44-(-bromophényl)butanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CCCC(=O)O)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10513983
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
MO01273CB
250 mg
53.10€
250mg
10747664
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
MO01273DA
1 g
105.00€
1g
10651036
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
MO01273DE
5 g
311.00€
5g
Identifiants chimiques
35656-89-4
243.1
AGIIMNQWNPUJPT-UHFFFAOYSA-N
252732
C1=CC(=CC=C1CCCC(=O)O)Br
C10H11BrO2
MFCD00463170
4-4-bromophenyl butanoic acid, 4-4-bromophenyl butyric acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-benzenebutanoic acid, pubchem16174, acmc-209iig, 4-bromobenzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,4-bromo, 4-4-bromo-phenyl-butyric acid
Acide44-(-bromophényl)butanoïque
Spécification
4-(4-Bromophenyl)butanoic acid
97.0
Flacon en verre ambré
MFCD00463170
AGIIMNQWNPUJPT-UHFFFAOYSA-N
Acide44-(-bromophényl)butanoïque
252732
97%
35656-89-4
97%
C10H11BrO2
4-4-bromophenyl butanoic acid, 4-4-bromophenyl butyric acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-benzenebutanoic acid, pubchem16174, acmc-209iig, 4-bromobenzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,4-bromo, 4-4-bromo-phenyl-butyric acid
C1=CC(=CC=C1CCCC(=O)O)Br
243.1
243.1
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide 4-(4-bromophényl)butanoïque, 97 %, Thermo Scientific™