Learn More
Acide 4-(4-bromophényl)butanoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10747664
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 35656-89-4
Formule moléculaire C10H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 243.1
Numéro MDL MFCD00463170
Clé InChI AGIIMNQWNPUJPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-bromophenyl butanoic acid, 4-4-bromophenyl butyric acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-benzenebutanoic acid, pubchem16174, acmc-209iig, 4-bromobenzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,4-bromo, 4-4-bromo-phenyl-butyric acid
CID PubChem 252732
Nom IUPAC Acide44-(-bromophényl)butanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CCCC(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Bromophenyl)butanoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 243.1
Pourcentage de pureté 97%