Learn More
4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine, 97 %, Maybridge
69.09€ - 243.92€
Identifiants chimiques
CAS 1017781-60-0
Formule moléculaire C7H9BrN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 249.126
Numéro MDL MFCD09607696
Clé InChI XPFAGXZWVZAYCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-bromothiazol-2-yl morpholine, 4-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-4-bromo-thiazol-2-yl-morpholine, acmc-2097ww, 4-bromo-2-morpholinothiazole, morpholine,4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-bromo-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole
CID PubChem 43811042
Nom IUPAC 4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine
SMILES C1COCCN1C2=NC(=CS2)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10758655
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC62810DA
1 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10295574
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC62810DE
5 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
1017781-60-0
249.126
XPFAGXZWVZAYCS-UHFFFAOYSA-N
43811042
C1COCCN1C2=NC(=CS2)Br
C7H9BrN2OS
MFCD09607696
4-4-bromothiazol-2-yl morpholine, 4-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-4-bromo-thiazol-2-yl-morpholine, acmc-2097ww, 4-bromo-2-morpholinothiazole, morpholine,4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-bromo-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole
4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine
Spécification
4-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)morpholine
96.5
97%
MFCD09607696
XPFAGXZWVZAYCS-UHFFFAOYSA-N
4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine
43811042
97%
1017781-60-0
100.0
C7H9BrN2OS
4-4-bromothiazol-2-yl morpholine, 4-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-4-bromo-thiazol-2-yl-morpholine, acmc-2097ww, 4-bromo-2-morpholinothiazole, morpholine,4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-bromo-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole
C1COCCN1C2=NC(=CS2)Br
249.126
249.13
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.