Learn More
4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine, 97 %, Maybridge
Code produit. 10295574
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 1017781-60-0
Formule moléculaire C7H9BrN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 249.126
Numéro MDL MFCD09607696
Clé InChI XPFAGXZWVZAYCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-bromothiazol-2-yl morpholine, 4-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-4-bromo-thiazol-2-yl-morpholine, acmc-2097ww, 4-bromo-2-morpholinothiazole, morpholine,4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-bromo-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole
CID PubChem 43811042
Nom IUPAC 4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine
SMILES C1COCCN1C2=NC(=CS2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)morpholine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 249.13
Pourcentage de pureté 97%