Learn More
4,4'-bis(diméthylamino)benzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.70€ - 467.00€
Identifiants chimiques
CAS 17078-27-2
Formule moléculaire C18H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 296.36
Clé InChI AVFUVYIDYFXFSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-bis dimethylamino benzil, 1,2-bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, ethandione, bis 4-dimethylamino phenyl, bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, acmc-209e1j, benzil-based compound, 35, bis n,n-dimethylamino benzil, 4,4/'-bis dimethylamino benzil, bis 4-dimethylamino phenyl diketone
CID PubChem 222570
Nom IUPAC 1,2-bis[4-(diméthylamino)phényl]éthane-1,2-dione
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)N(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10289880
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
402390010
1 g Flacon en verre
45.70€
1g
10045780
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
402390050
5 g Flacon en verre
142.71€
5g
11975321
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
402390250
25 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Chemical Identifiers
17078-27-2
296.36
4,4'-bis dimethylamino benzil, 1,2-bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, ethandione, bis 4-dimethylamino phenyl, bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, acmc-209e1j, benzil-based compound, 35, bis n,n-dimethylamino benzil, 4,4/'-bis dimethylamino benzil, bis 4-dimethylamino phenyl diketone
1,2-bis[4-(diméthylamino)phényl]éthane-1,2-dione
C18H20N2O2
AVFUVYIDYFXFSX-UHFFFAOYSA-N
222570
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)N(C)C
Specifications
4, 4'-Bis(dimethylamino)benzil
200.0°C to 204.0°C
Authentique
C18H20N2O2
AVFUVYIDYFXFSX-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis[4-(diméthylamino)phényl]éthane-1,2-dione
222570
98%
17078-27-2
Vert à vert-jaune
97.5% min. (HPLC)
4,4'-bis dimethylamino benzil, 1,2-bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, ethandione, bis 4-dimethylamino phenyl, bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, acmc-209e1j, benzil-based compound, 35, bis n,n-dimethylamino benzil, 4,4/'-bis dimethylamino benzil, bis 4-dimethylamino phenyl diketone
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)N(C)C
296.36
296.36
Poudre cristalline
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • 4,4'-Bis(dimethylamino)benzil
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only