Learn More
4,4'-bis(diméthylamino)benzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzil |
Point de fusion | 200.0°C to 204.0°C |
Couleur | Vert à vert-jaune |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 296.36 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4,4'-Bis(dimethylamino)benzil