Learn More
4,4’,4’’-Triméthyltriphénylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.10€ - 583.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1159-53-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H21N |
Poids moléculaire (g/mol) | 287.406 |
Numéro MDL | MFCD00674043 |
Clé InChI | YXYUIABODWXVIK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tri-p-tolylamine, 4,4',4-trimethyltriphenylamine, 4,4,4-trimethyltriphenylamine, tri p-tolyl amine, benzenamine, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl aniline, tris 4-methylphenyl amine, n,n-di-p-tolyl-p-toluidine, n,n,n-tri p-tolyl amine, trip-tolylamine |
CID PubChem | 70873 |
Nom IUPAC | 4-méthyl-N,N-bis(4-méthylphényl)aniline |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=C(C=C3)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15411239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64162.03 |
1 g |
46.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15421239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64162.06 |
5 g |
156.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15431239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64162.14 |
25 g |
583.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used for proteomics research. Also employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUtilisé pour la recherche en protéomique. Également utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le tétrahydrofurane (THF).
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
1159-53-1 | |
287.406 | |
YXYUIABODWXVIK-UHFFFAOYSA-N | |
70873 | |
CC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=C(C=C3)C |
C21H21N | |
MFCD00674043 | |
tri-p-tolylamine, 4,4',4-trimethyltriphenylamine, 4,4,4-trimethyltriphenylamine, tri p-tolyl amine, benzenamine, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl aniline, tris 4-methylphenyl amine, n,n-di-p-tolyl-p-toluidine, n,n,n-tri p-tolyl amine, trip-tolylamine | |
4-méthyl-N,N-bis(4-méthylphényl)aniline |
Spécification
4,4',4''-Trimethyltriphenylamine | |
114°C to 118°C (literature) | |
C21H21N | |
2215309 | |
Soluble in chloroform and tetrahydrofuran (THF). | |
CC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=C(C=C3)C | |
287.406 | |
287.41 | |
Solide |
1159-53-1 | |
Blanc | |
MFCD00674043 | |
tri-p-tolylamine, 4,4',4-trimethyltriphenylamine, 4,4,4-trimethyltriphenylamine, tri p-tolyl amine, benzenamine, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl aniline, tris 4-methylphenyl amine, n,n-di-p-tolyl-p-toluidine, n,n,n-tri p-tolyl amine, trip-tolylamine | |
YXYUIABODWXVIK-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthyl-N,N-bis(4-méthylphényl)aniline | |
70873 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-595-1
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only