Learn More
4,4’,4’’-Triméthyltriphénylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15431239
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Used for proteomics research. Also employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour la recherche en protéomique. Également utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le tétrahydrofurane (THF).
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1159-53-1
Formule moléculaire C21H21N
Poids moléculaire (g/mol) 287.406
Numéro MDL MFCD00674043
Clé InChI YXYUIABODWXVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-p-tolylamine, 4,4',4-trimethyltriphenylamine, 4,4,4-trimethyltriphenylamine, tri p-tolyl amine, benzenamine, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl aniline, tris 4-methylphenyl amine, n,n-di-p-tolyl-p-toluidine, n,n,n-tri p-tolyl amine, trip-tolylamine
CID PubChem 70873
Nom IUPAC 4-méthyl-N,N-bis(4-méthylphényl)aniline
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=C(C=C3)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4',4''-Trimethyltriphenylamine
Point de fusion 114°C to 118°C (literature)
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 2215309
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and tetrahydrofuran (THF).
Poids de la formule 287.41
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide