Learn More
4-(3-pipéridinyloxy)benzamide, 96 %, Thermo Scientific™
74.14€ - 263.00€
Identifiants chimiques
CAS 912761-79-6
Formule moléculaire C12H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.272
Numéro MDL MFCD08061104
Clé InChI OONWJLYEKQSBAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-piperidinyloxy benzamide, 4-piperidin-3-yloxy benzamide, 4-piperidin-3-yl oxy benzamide, 4-piperidin-3-yloxy-benzamide
CID PubChem 44721292
Nom IUPAC 4-pipéridine-3-yloxybenzamide
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11459770
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50993.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11469770
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50993.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
912761-79-6
220.272
OONWJLYEKQSBAT-UHFFFAOYSA-N
44721292
C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)N
C12H16N2O2
MFCD08061104
4-3-piperidinyloxy benzamide, 4-piperidin-3-yloxy benzamide, 4-piperidin-3-yl oxy benzamide, 4-piperidin-3-yloxy-benzamide
4-pipéridine-3-yloxybenzamide
Spécification
4-(3-Piperidinyloxy)benzamide
C12H16N2O2
Air Sensitive
OONWJLYEKQSBAT-UHFFFAOYSA-N
4-pipéridine-3-yloxybenzamide
44721292
96%
912761-79-6
MFCD08061104
4-3-piperidinyloxy benzamide, 4-piperidin-3-yloxy benzamide, 4-piperidin-3-yl oxy benzamide, 4-piperidin-3-yloxy-benzamide
C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)N
220.272
220.27
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures