Learn More
4-(3-méthylphénoxy)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
66.80€ - 266.00€
Identifiants chimiques
CAS | 63843-46-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H17NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.274 |
Numéro MDL | MFCD06248345 |
Clé InChI | RTSXWJCYCFVWBU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-3-methylphenoxy piperidine, 4-m-tolyloxy piperidine, acmc-1b64o |
CID PubChem | 17196730 |
Nom IUPAC | 4-(3-méthylphénoxy) pipéridine |
SMILES | CC1=CC(=CC=C1)OC2CCNCC2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11499690
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50950.MD |
250 mg | |||||||
11409700
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50950.03 |
1 g |
266.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-(3-Methylphenoxy)piperidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 4-(3-méthylphénoxy)pipéridine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
63843-46-9 | |
191.274 | |
RTSXWJCYCFVWBU-UHFFFAOYSA-N | |
17196730 | |
CC1=CC(=CC=C1)OC2CCNCC2 |
C12H17NO | |
MFCD06248345 | |
4-3-methylphenoxy piperidine, 4-m-tolyloxy piperidine, acmc-1b64o | |
4-(3-méthylphénoxy) pipéridine |
Spécification
4-(3-Methylphenoxy)piperidine | |
190°C to 191°C | |
MFCD06248345 | |
RTSXWJCYCFVWBU-UHFFFAOYSA-N | |
4-(3-méthylphénoxy) pipéridine | |
17196730 | |
97% |
63843-46-9 | |
C12H17NO | |
4-3-methylphenoxy piperidine, 4-m-tolyloxy piperidine, acmc-1b64o | |
CC1=CC(=CC=C1)OC2CCNCC2 | |
191.274 | |
191.28 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only