Learn More
4-(3-méthylphénoxy)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499690
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
4-(3-Methylphenoxy)piperidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(3-méthylphénoxy)pipéridine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63843-46-9
Formule moléculaire C12H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.274
Numéro MDL MFCD06248345
Clé InChI RTSXWJCYCFVWBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-methylphenoxy piperidine, 4-m-tolyloxy piperidine, acmc-1b64o
CID PubChem 17196730
Nom IUPAC 4-(3-méthylphénoxy) pipéridine
SMILES CC1=CC(=CC=C1)OC2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Methylphenoxy)piperidine
Point de fusion 190°C to 191°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 191.28
Pourcentage de pureté 97%