Learn More
4-(1H-tétrazol-5-yl)phénol, 97 %, Thermo Scientific™
55.45€ - 449.00€
Identifiants chimiques
CAS | 51517-88-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6N4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.15 |
Numéro MDL | MFCD05662709 |
Clé InChI | GDDQLGTXWIFSDI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-1h-tetrazol-5-yl phenol, 5-4-hydroxyphenyl tetrazole, 5-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, phenol, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-2h-tetrazol-5-yl phenol, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenol, qoymnywfhzfxhr-uhfffaoysa-n, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 4-1,2-dihydrotetrazol-5-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one |
CID PubChem | 5413297 |
SMILES | O=C1C=CC(C=C1)=C1NNN=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15483557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26918.MD |
250 mg |
55.45€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11411490
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26918.03 |
1 g | |||||||
11421490
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26918.06 |
5 g | |||||||
Description
Identifiants chimiques
51517-88-5 | |
162.15 | |
GDDQLGTXWIFSDI-UHFFFAOYSA-N | |
5413297 |
C7H6N4O | |
MFCD05662709 | |
4-1h-tetrazol-5-yl phenol, 5-4-hydroxyphenyl tetrazole, 5-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, phenol, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-2h-tetrazol-5-yl phenol, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenol, qoymnywfhzfxhr-uhfffaoysa-n, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 4-1,2-dihydrotetrazol-5-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one | |
O=C1C=CC(C=C1)=C1NNN=N1 |
Spécification
4-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol | |
∽240°C (decomposition) | |
MFCD05662709 | |
GDDQLGTXWIFSDI-UHFFFAOYSA-N | |
4-(1,2-dihydrotétrazol-5-ylidène) cyclohexa-2,5-dién-1-one | |
5413297 | |
97% |
51517-88-5 | |
C7H6N4O | |
4-1h-tetrazol-5-yl phenol, 5-4-hydroxyphenyl tetrazole, 5-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, phenol, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-2h-tetrazol-5-yl phenol, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenol, qoymnywfhzfxhr-uhfffaoysa-n, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 4-1,2-dihydrotetrazol-5-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one | |
O=C1C=CC(C=C1)=C1NNN=N1 | |
162.15 | |
162.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only