Learn More
4-(1H-tétrazol-5-yl)phénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11421490
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 51517-88-5
Formule moléculaire C7H6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD05662709
Clé InChI GDDQLGTXWIFSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-tetrazol-5-yl phenol, 5-4-hydroxyphenyl tetrazole, 5-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, phenol, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-2h-tetrazol-5-yl phenol, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenol, qoymnywfhzfxhr-uhfffaoysa-n, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 4-1,2-dihydrotetrazol-5-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
CID PubChem 5413297
SMILES O=C1C=CC(C=C1)=C1NNN=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Point de fusion ∽240°C (decomposition)
Quantité 5 g
Nom IUPAC 4-(2,5-dihydro-1H-1,2,3,4-tétrazol-5-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
Poids de la formule 162.16
Pourcentage de pureté 97%