Learn More
4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldéhyde, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
12.55€ - 251.27€
Identifiants chimiques
CAS | 99662-34-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.187 |
Numéro MDL | MFCD02681938 |
Clé InChI | PPGRDLZPSDHBIC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 1-4'-formylphenyl pyrazole, 1-4-formylphenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 4-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 1-4-formylphenyl-1h-pyrazole, benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazolylbenzaldehyde, pubchem22713 |
CID PubChem | 2776477 |
Nom IUPAC | 4-pyrazol-1-ylbenzaldéhyde |
SMILES | C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10601483
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18404CB |
250 mg |
12.55€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10100732
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18404DA |
1 g |
33.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10747285
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18404EB |
25 g | N/A | ||||||
Description
Identifiants chimiques
99662-34-7 | |
172.187 | |
PPGRDLZPSDHBIC-UHFFFAOYSA-N | |
2776477 | |
C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O |
C10H8N2O | |
MFCD02681938 | |
4-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 1-4'-formylphenyl pyrazole, 1-4-formylphenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 4-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 1-4-formylphenyl-1h-pyrazole, benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazolylbenzaldehyde, pubchem22713 | |
4-pyrazol-1-ylbenzaldéhyde |
Spécification
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde | |
94.5 | |
95% | |
C10H8N2O | |
4-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 1-4'-formylphenyl pyrazole, 1-4-formylphenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 4-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 1-4-formylphenyl-1h-pyrazole, benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazolylbenzaldehyde, pubchem22713 | |
C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O | |
172.187 | |
172.19 |
99662-34-7 | |
100.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD02681938 | |
PPGRDLZPSDHBIC-UHFFFAOYSA-N | |
4-pyrazol-1-ylbenzaldéhyde | |
2776477 | |
95% |