Learn More
4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldéhyde, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10100732
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 99662-34-7
Formule moléculaire C10H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.187
Numéro MDL MFCD02681938
Clé InChI PPGRDLZPSDHBIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 1-4'-formylphenyl pyrazole, 1-4-formylphenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 4-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 1-4-formylphenyl-1h-pyrazole, benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazolylbenzaldehyde, pubchem22713
CID PubChem 2776477
Nom IUPAC 4-pyrazol-1-ylbenzaldéhyde
SMILES C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.19
Pourcentage de pureté 95%