Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
33.90€ - 228.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6523-49-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.18 |
Numéro MDL | MFCD00171470 |
Clé InChI | BLNPEJXSNSBBNM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 4-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl-1,2,4-triazole, triazolylaniline, 1-4'-aminophenyl-1,2,4-triazole, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenamine, 4-1,2,4-triazolyl phenylamine, pubchem3927 |
CID PubChem | 735826 |
Nom IUPAC | 4-(1,2,4-triazol-1-yl)aniline |
SMILES | C1=CC(=CC=C1N)N2C=NC=N2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10724193
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18614DA |
1 g |
33.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10049091
|
Thermo Scientific Maybridge
CC18614EA |
10 g |
228.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
6523-49-5 | |
160.18 | |
BLNPEJXSNSBBNM-UHFFFAOYSA-N | |
735826 | |
C1=CC(=CC=C1N)N2C=NC=N2 |
C8H8N4 | |
MFCD00171470 | |
4-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 4-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl-1,2,4-triazole, triazolylaniline, 1-4'-aminophenyl-1,2,4-triazole, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenamine, 4-1,2,4-triazolyl phenylamine, pubchem3927 | |
4-(1,2,4-triazol-1-yl)aniline |
Spécification
4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline | |
96.5 | |
97% | |
C8H8N4 | |
4-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 4-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl-1,2,4-triazole, triazolylaniline, 1-4'-aminophenyl-1,2,4-triazole, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenamine, 4-1,2,4-triazolyl phenylamine, pubchem3927 | |
C1=CC(=CC=C1N)N2C=NC=N2 | |
160.18 | |
160.18 |
6523-49-5 | |
100.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD00171470 | |
BLNPEJXSNSBBNM-UHFFFAOYSA-N | |
4-(1,2,4-triazol-1-yl)aniline | |
735826 | |
97% |