Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10049091
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 6523-49-5
Formule moléculaire C8H8N4
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
Numéro MDL MFCD00171470
Clé InChI BLNPEJXSNSBBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 4-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl-1,2,4-triazole, triazolylaniline, 1-4'-aminophenyl-1,2,4-triazole, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenamine, 4-1,2,4-triazolyl phenylamine, pubchem3927
CID PubChem 735826
Nom IUPAC 4-(1,2,4-triazol-1-yl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N2C=NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 160.18
Pourcentage de pureté 97%