Learn More
4-(-Cyclopenten--yl)morpholine,1-cyclopenten-1-yl)morpholine, 96 %
27.90€ - 96.00€
Identifiants chimiques
CAS | 936-52-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H15NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 153.225 |
Numéro MDL | MFCD00006162 |
Clé InChI | VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine |
CID PubChem | 70294 |
Nom IUPAC | 4-(cyclopentène-1-yl)morpholine |
SMILES | C1CC=C(C1)N2CCOCC2 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
936-52-7 | |
153.225 | |
VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N | |
70294 | |
C1CC=C(C1)N2CCOCC2 |
C9H15NO | |
MFCD00006162 | |
1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine | |
4-(cyclopentène-1-yl)morpholine |
Spécification
4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine | |
0.957 | |
64°C (147°F) | |
1.5118 | |
117154 | |
VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N | |
4-(cyclopentène-1-yl)morpholine | |
70294 | |
96% |
936-52-7 | |
105°C to 106°C (12 mmHg) | |
C9H15NO | |
MFCD00006162 | |
1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine | |
C1CC=C(C1)N2CCOCC2 | |
153.225 | |
153.23 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 213-316-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QE0685000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : 2° à 8°C