Learn More
4-(-Cyclopenten--yl)morpholine,1-cyclopenten-1-yl)morpholine, 96 %
Code produit. 11389963
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 936-52-7
Formule moléculaire C9H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 153.225
Numéro MDL MFCD00006162
Clé InChI VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine
CID PubChem 70294
Nom IUPAC 4-(cyclopentène-1-yl)morpholine
SMILES C1CC=C(C1)N2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine
Densité 0.957
Point d’ébullition 105°C to 106°C (12 mmHg)
Point d’éclair 64°C (147°F)
Indice de réfraction 1.5118
Quantité 100 g
Beilstein 117154
Poids de la formule 153.23
Pourcentage de pureté 96%