Learn More
Alfa Aesar™ 4-(1,4-cyclohexadien-1-yl)-1-butanol, 97 %, stab. avec 0,1 % de BHT
65.40€ - 241.00€
Identifiants chimiques
CAS | 956150-13-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16O |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.237 |
Numéro MDL | MFCD22682825 |
Clé InChI | QUBPGTNRIJGDFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-cyclohexa-1,4-dien-1-yl butan-1-ol, 4-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-butanol |
CID PubChem | 57103928 |
Nom IUPAC | 4-cyclohexa-1,4-diène-1-ylbutan-1-ol |
SMILES | C1C=CCC(=C1)CCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15469065
|
Alfa Aesar™
H36058.03 |
1 g |
65.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15479065
|
Alfa Aesar™
H36058.06 |
5 g | N/A | ||||||
Description
Identifiants chimiques
956150-13-3 | |
152.237 | |
QUBPGTNRIJGDFP-UHFFFAOYSA-N | |
57103928 | |
C1C=CCC(=C1)CCCCO |
C10H16O | |
MFCD22682825 | |
4-cyclohexa-1,4-dien-1-yl butan-1-ol, 4-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-butanol | |
4-cyclohexa-1,4-diène-1-ylbutan-1-ol |
Spécification
4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol | |
956150-13-3 | |
247°C to 248°C | |
C10H16O | |
MFCD22682825 | |
4-cyclohexa-1,4-dien-1-yl butan-1-ol, 4-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-butanol | |
C1C=CCC(=C1)CCCCO | |
152.237 | |
152.23 |
stabilized with 0.1% BHT | |
0.957 | |
103°C (217°F) | |
1.503 | |
Air sensitive | |
QUBPGTNRIJGDFP-UHFFFAOYSA-N | |
4-cyclohexa-1,4-diène-1-ylbutan-1-ol | |
57103928 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C