Learn More
Alfa Aesar™ 4-(1,4-cyclohexadien-1-yl)-1-butanol, 97 %, stab. avec 0,1 % de BHT
Code produit. 15469065
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 956150-13-3
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.237
Numéro MDL MFCD22682825
Clé InChI QUBPGTNRIJGDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyclohexa-1,4-dien-1-yl butan-1-ol, 4-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-butanol
CID PubChem 57103928
Nom IUPAC 4-cyclohexa-1,4-diène-1-ylbutan-1-ol
SMILES C1C=CCC(=C1)CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol
Note relative au nom stabilized with 0.1% BHT
Densité 0.957
Point d’ébullition 247°C to 248°C
Point d’éclair 103°C (217°F)
Indice de réfraction 1.503
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 152.23
Pourcentage de pureté 97%