Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4520
Protègent contre certaines éclaboussures de liquides légers et les poussières dangereuses
155.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de bouchon | Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte |
Type de couture | Lié |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12632565
|
3M™
7000034761 |
Moyenne |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12642565
|
3M™
7000034762 |
Grande taille |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12642595
|
3M™
7000034763 |
XL |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12652595
|
3M™
7000034764 |
2XL |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12962285
|
3M™
7000089644 |
4XL |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11923774
|
3M™
7000089642 |
S |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12952285
|
3M™
7000089643 |
3XL |
155.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Protection générale moyenne
- Léger
- Respirant avec une protection contre les éclaboussures de liquide et la poussière
- Élastique au niveau de la capuche, de la taille et des chevilles.
- Fermeture à glissière à deux sens avec languette scellable sur le rabat tempête
- Capuche à trois panneaux
- Manchettes maillées
- Peu pelucheux
- 3M Réf. catalogue M4520-3XL, 4520-4XL, 4520-L, 4520-M, 4520-XL, 4520-XXL, 4540+3XL
Spécification
PP | |
Oui | |
Lié | |
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006 |
Blanc | |
Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte | |
Antistatique |