Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4520
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Description
- Conçues pour offrir une protection contre les poussières dangereuses et les éclaboussures et les pulvérisations de liquides limitées
- Fabriquées à partir de matériaux légers et respirants pour une réduction du stress thermique et un excellent confort d’utilisation toute la journée
- Col standard pour une utilisation avec un équipement respiratoire ou lorsque l’utilisateur ne souhaite pas de capuche
- Manchettes tricotées et taille et chevilles élastiques pour un confort accru et une plus grande liberté de mouvement
Spécification
Spécification
Type de produit | General Purpose Coveralls |
Dimensions | XL |
Sexe | Unisex |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Elastic |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Élastique, Maille |
Type de goulot | Hooded |