Learn More
Greiner Bio-One Microplaque à fond plat enduit de streptavidine en polystyrène à 384 puits
Prébloquées et prêtes à l’emploi.
1050.00€ - 11405.60€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 384 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10779214
|
Greiner Bio-One
781990 |
Transparent |
11103.50€
40 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13077943
|
Greiner Bio-One
781995 |
Blanc |
7176.20€
40 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11985315
|
Greiner Bio-One
781995 |
Blanc | |||||||
10477092
|
Greiner Bio-One
781996 |
Noir, Fond transparent |
11405.60€
40 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10554991
|
Greiner Bio-One
781997 |
Noir |
11246.60€
40 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Capacité de liaison de la biotine : >1,5 ng/puits ou >6 pmol/puits
- Fond solide
- Stockable à température ambiante
- Avec couvercle
Spécification
Standard | |
Non autoclavable | |
384 | |
Streptavidine | |
Température ambiante |
16 x 24 | |
PS | |
Non stérile | |
5 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 3 ans après le mois de production