Learn More
Greiner Bio-One Microplaque à fond plat enduit de streptavidine en polystyrène à 384 puits
Prébloquées et prêtes à l’emploi.
Marque:  Greiner Bio-One 781995
Code produit. 11985315
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Capacité de liaison de la biotine : >1,5 ng/puits ou >6 pmol/puits
  • Fond solide
  • Stockable à température ambiante
  • Avec couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Standard
Non autoclavable
PS
Non stérile
Coins arrondis
40
Température ambiante
16 x 24
Blanc
384
Streptavidine
4800 × g (rotor à godets oscillants)
5