Learn More
Corning™ Microplaques à 384 puits avec fond plat transparent, en PS, non traitées, à rebord bas, sans couvercle, non stériles
La surface en PS non traitée (liaison moyenne) est hydrophobe par nature et lie les biomolécules par interaction passive. Les microplaques non traitées en polystyrène, à fond plat transparent, à 384 puits Corning™, sont parfaitement adaptées aux dosages par fluorescence en utilisant des lecteurs de plaques avec système de détection à partir du haut ou du bas.
Marque: Corning™ 3762
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Volume utile recommandé de 20 à 80 μl
- Conformité aux normes en matière de dimensions et de faible encombrement des microplaques
- La surface en PS non traitée (ou liaison moyenne) est hydrophobe par nature ; elle lie les biomolécules par interaction passive
- Solution convenant principalement pour l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes pouvant interagir avec la surface
- Les microplaques non traitées ont une capacité de liaison d’environ 100 à 200 ng lgG/cm²
Spécification
Standard | |
Noir | |
384 | |
Non stérile | |
Carré |
16 x 24 | |
PS | |
20 à 80 μl | |
Non traité |