Description
Compatible avec tous les principaux thermocycleurs et séquenceurs capillaires MegaBACE™†
- Polypropylène vierge
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Plateau de plaque hautement rigide
- Scellables à l’aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons
- Volume maximal des puits de 340 μl (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
- Coin biseauté et grille alphanumérique
- Produites en salle blanche
Spécification
Étalon | |
Naturel | |
Sans jupe | |
340 μl | |
PCR |
8 x 12 | |
Microplaque PCR | |
PP | |
96 | |
Oui |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Plaque PCR à 96 puits cheminée > Couleur : Naturel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu