Learn More
Fisherbrand™ Micro-cuillères de laboratoire avec revêtement en PTFE en acier inox
Mesure des liquides et des poudres avec l’extrémité en forme de cuillère ; division et séparation des matériaux avec l’extrémité en forme de spatule. Les micro-cuillères de laboratoire avec revêtement en PTFE en acier inox Nickel Electro™ sont non magnétiques et sont dotées d’un revêtement anti-adhérent qui empêche toute perte critique de quantités de matériaux.
15.50€ - 17.05€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Capacité (métrique) | 0,2 mL |
Revêtement | PTFE Xylan™ |
Type de produit | Cuillère-spatule |
À utiliser avec (application) | Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11503522
|
Fisherbrand™
8144 |
100 mm | |||||||
11513522
|
Fisherbrand™
8145 |
150 mm |
17.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En acier inox
- Combo spatule / cuillère à double usage
- Le revêtement en PTFE empêche les matériaux de coller aux ustensiles
Spécification
1 de chaque | |
PTFE Xylan™ | |
Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques | |
Acier inox |
0,2 mL | |
Cuillère-spatule | |
-195°C à +260°C |