Learn More
Fisherbrand™ Micro-cuillères de laboratoire avec revêtement en PTFE en acier inox
Mesure des liquides et des poudres avec l’extrémité en forme de cuillère ; division et séparation des matériaux avec l’extrémité en forme de spatule. Les micro-cuillères de laboratoire avec revêtement en PTFE en acier inox Nickel Electro™ sont non magnétiques et sont dotées d’un revêtement anti-adhérent qui empêche toute perte critique de quantités de matériaux.
Marque: Fisherbrand™ 8144
Description
- En acier inox
- Combo spatule / cuillère à double usage
- Le revêtement en PTFE empêche les matériaux de coller aux ustensiles
Spécification
1 de chaque | |
PTFE Xylan™ | |
Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques | |
Acier inox |
0,2 mL | |
Cuillère-spatule | |
-195°C à +260°C | |
100 mm |