Learn More
Cole-Parmer™ Couvercle en acier inoxydable 304
Pour une utilisation avec béchers en acier inox
37.32€ - 59.35€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (304) |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Certifications/Conformité | AISI 304 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11797974
|
Cole-Parmer™
07207-80 |
222mm |
59.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11747974
|
Cole-Parmer™
07207-10 |
240 mm |
41.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11757974
|
Cole-Parmer™
07207-20 |
280 mm |
37.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11767974
|
Cole-Parmer™
07207-30 |
171.45 mm |
47.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les couvercles réduisent l’évaporation
- Contiennent des vapeurs nocives ou conservent les contaminants à l’extérieur
Spécification
Acier inoxydable (304) | |
1 de chaque | |
AISI 304 |