Learn More
Cole-Parmer™ Couvercle en acier inoxydable 304
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
171.45 mm
222mm
240 mm
280 mm
Description
- Les couvercles réduisent l’évaporation
- Contiennent des vapeurs nocives ou conservent les contaminants à l’extérieur
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 280 mm |
Matériau | Acier inox (304) |
Quantité | 1Chaque |
Certifications/Conformité | AISI 304 |